3-Fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAF0849-5GEA
0
CNY
TCIAF0849-5G
TCIAF0849-25G
3-Fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Fluoro-4-morpholinoaniline
分子式:
C10H13FN2O 分子量: 196,2214 g/mol |
MDL编号:
MFCD02571270 CAS号: 93246-53-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |