3-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAF0852-1GEA
275
CNY
TCIAF0852-1G
3-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (通过GC)
3-Fluoro-4-methylpyridine
分子式:
C₆H₆FN 分子量: 111,12 g/mol 沸点: 136°C |
MDL编号:
MFCD04114226 CAS号: 399-88-2 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |