2,4,6-Tribromophenyl hexanoate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH0113-25GEA
0
CNY
TCIAH0113-25G
2,4,6-Tribromophenyl hexanoate ≥97.0% (通过GC)
2,4,6-Tribromophenyl hexanoate
分子式:
C₁₂H₁₃Br₃O₂ 分子量: 428,95 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059464 CAS号: 16732-09-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |