2-Hydrazinoquinoline ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0178-1GEA 0 CNY
TCIAH0178-1G TCIAH0178-5G TCIAH0178-25G
2-Hydrazinoquinoline ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-Hydrazinoquinoline
分子式: C₉H₉N₃
分子量: 159,19 g/mol
MDL编号: MFCD00041860
CAS号: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C