3-Hydroxy-N-(2-naphthyl)-2-naphthamide ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0319-25GEA 0 CNY
TCIAH0319-25G
3-Hydroxy-N-(2-naphthyl)-2-naphthamide ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Hydroxy-N-(2-naphthyl)-2-naphthamide
分子式: C₂₁H₁₅NO₂
分子量: 313,36 g/mol
MDL编号: MFCD00053488
CAS号: 135-64-8
EINECS: 205-208-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %