N-甲基-N-羟乙基苯胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0359-25MLEA 0 CNY
TCIAH0359-25ML TCIAH0359-500ML
N-甲基-N-羟乙基苯胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
N-甲基-N-羟乙基苯胺
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151,21 g/mol
沸点: 266°C
MDL编号: MFCD00020572
CAS号: 93-90-3
EINECS: 202-285-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %