1-[N-(2-Hydroxyethyl)-4'-piperidyl]-3-(4'-piperidyl)propane ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0361-25GEA 2375 CNY
TCIAH0361-25G TCIAH0361-5G
1-[N-(2-Hydroxyethyl)-4'-piperidyl]-3-(4'-piperidyl)propane ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
1-[N-(2-Hydroxyethyl)-4'-piperidyl]-3-(4'-piperidyl)propane
分子式: C₁₅H₃₀N₂O
分子量: 254,42 g/mol
沸点: 250°C
MDL编号: MFCD00023766
CAS号: 14712-23-3
EINECS: 238-761-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity