4'-Hexyloxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH0419-1GEA
340
CNY
TCIAH0419-1G
4'-Hexyloxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (通过滴定分析)
4'-Hexyloxybenzylidene-4-cyanoaniline
分子式:
C₂₀H₂₂N₂O |
MDL编号:
MFCD00059589 CAS号: 35280-78-5 EINECS: 252-486-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |