5-Heptyn-3-ol ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0459-5MLEA
0
CNY
TCIAH0459-5ML
5-Heptyn-3-ol ≥97.0% (通过GC)
5-Heptyn-3-ol
分子式:
C₇H₁₂O 分子量: 112,17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00046680 CAS号: 19781-82-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |