N-(2-羟乙基)-吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-吡咯烷乙醇N-羟乙基吡咯烷
TCIAH0479-25MLEA 0 CNY
TCIAH0479-25ML TCIAH0479-100ML
N-(2-羟乙基)-吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
N-(2-羟乙基)-吡咯烷
分子式: C₆H₁₃NO
分子量: 115,18 g/mol
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00003181
CAS号: 2955-88-6
EINECS: 220-976-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %