4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH0515-5GEA
0
CNY
TCIAH0515-5G
TCIAH0515-1G
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide ≥97.0% (通过滴定分析)
4-(Hydroxyamino)quinoline-N-oxide
分子式:
C₉H₈N₂O₂ 分子量: 176,18 g/mol 溶点: 214°C |
MDL编号:
MFCD00059752 CAS号: 4637-56-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Amber powder to lump |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |