4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0539-1GEA 0 CNY
TCIAH0539-1G TCIAH0539-100MG
4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (通过HPLC)
4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid
分子式: C₁₀H₁₀O₅
分子量: 210,19 g/mol
MDL编号: MFCD00056707
CAS号: 1081-71-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %