1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0541-25MLEA 0 CNY
TCIAH0541-25ML TCIAH0541-10ML
1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone ≥96.0% (通过GC)
1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone
分子式: C₇H₁₃NO₂
分子量: 143,19 g/mol
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD00059014
CAS号: 62012-15-1
EINECS: 263-373-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %