2-Hydroxy-4-(methylthio)butyric acid 65 - 72% 在水里
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0654-25GEA 0 CNY
TCIAH0654-25G
2-Hydroxy-4-(methylthio)butyric acid 65 - 72% 在水里
2-Hydroxy-4-(methylthio)butyric acid
分子式: C₅H₁₀O₃S
分子量: 150,19 g/mol
MDL编号: MFCD00070490
CAS号: 583-91-5
EINECS: 209-523-0
现在订购
产品技术规格
Concentration (Neutralization titration) 65.0 to 72.0 w/w%