2-Heptynoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0664-1MLEA 0 CNY
TCIAH0664-1ML
2-Heptynoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
2-Heptynoic acid
分子式: C₇H₁₀O₂
分子量: 126,16 g/mol
沸点: 141°C
MDL编号: MFCD00014372
CAS号: 1483-67-6
EINECS: 216-048-2
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %