3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0707-5GEA 540 CNY
TCIAH0707-5G TCIAH0707-25G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
分子式: C₁₂H₁₀O₄
MDL编号: MFCD00059082
CAS号: 143355-56-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %