2-羟基-丁酸酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (±)-α-羟基-γ-丁内酯
TCIAH0788-10GEA 0 CNY
TCIAH0788-10G TCIAH0788-25G
2-羟基-丁酸酮 ≥98.0% (通过GC)
2-羟基-丁酸酮
分子式: C₄H₆O₃
分子量: 102,09 g/mol
沸点: 133°C
MDL编号: MFCD00134268
CAS号: 19444-84-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %