1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH0827-1GEA
0
CNY
TCIAH0827-1G
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole ≥98.0% (通过GC)
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
分子式:
C₇H₁₁NO 分子量: 125,17 g/mol 沸点: 231°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00191453 CAS号: 50966-69-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |