5-己腈 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0836-5MLEA 0 CNY
TCIAH0836-5ML TCIAH0836-25ML
5-己腈 ≥95.0% (通过GC)
5-己腈
分子式: C₆H₉N
分子量: 95,15 g/mol
沸点: 162°C
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00067056
CAS号: 5048-19-1
UN号: 1992
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %