(S)-(+)-3-Hydroxy-2,2-dimethylcyclohexanone ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0887-100MGEA 0 CNY
TCIAH0887-100MG
(S)-(+)-3-Hydroxy-2,2-dimethylcyclohexanone ≥95.0% (通过GC)
(S)-(+)-3-Hydroxy-2,2-dimethylcyclohexanone
分子式: C₈H₁₄O₂
分子量: 142,20 g/mol
MDL编号: MFCD00671542
CAS号: 87655-21-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=1, CHCl3)