3-(Boc-氨基)-1-丙醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: N-(3-羟丙基)氨基甲酸叔丁酯
TCIAH0900-5MLEA 0 CNY
TCIAH0900-5ML TCIAH0900-25ML
3-(Boc-氨基)-1-丙醇 ≥96.0% (通过GC)
3-(Boc-氨基)-1-丙醇
分子式: C₈H₁₇NO₃
分子量: 175,23 g/mol
MDL编号: MFCD00191883
CAS号: 58885-58-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %