4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0943-25GEA 0 CNY
TCIAH0943-25G
4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
分子式: C₅H₇ClN₂O
分子量: 146,58 g/mol
MDL编号: MFCD00151347
CAS号: 5348-51-6
EINECS: 226-306-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %