(R)-(+)-α-羟基-γ-丁内酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (R)-4,5-二氢-3-羟基-2(3H)-呋喃酮
TCIAH0950-100MGEA 540 CNY
TCIAH0950-100MG TCIAH0950-1G
(R)-(+)-α-羟基-γ-丁内酯 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(+)-α-羟基-γ-丁内酯
分子式: C₄H₆O₃
分子量: 102,09 g/mol
沸点: 133°C
MDL编号: MFCD00211246
CAS号: 56881-90-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +76.0 deg (C=1, CHCl3)