溴化氢 10 - 20% 在乙醇中 用于酯化
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
氢溴酸
TCIAH0959-500MLEA
1475
CNY
TCIAH0959-500ML
TCIAH0959-100ML
TCIAH0959-25ML
溴化氢 10 - 20% 在乙醇中 用于酯化
溴化氢
分子式:
HBr 分子量: 80,91 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00011323 CAS号: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN号: 2924 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 20.0 w/w% |