4-(羟基甲基)苯氧基乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0961-1GEA 0 CNY
TCIAH0961-1G
4-(羟基甲基)苯氧基乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
4-(羟基甲基)苯氧基乙酸
分子式: C₉H₁₀O₄
分子量: 182,2 g/mol
CAS号: 68858-21-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C