9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0970-5GEA
0
CNY
TCIAH0970-5G
TCIAH0970-1G
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (通过GC)
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene
分子式:
C₁₆H₁₄O 分子量: 222,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD01318099 CAS号: 54060-73-0 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |