4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH1022-5GEA 630 CNY
TCIAH1022-5G TCIAH1022-25G
4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate ≥98.0% (通过滴定分析)
4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate
分子式: C₉H₁₄O₅S₂
分子量: 266,33 g/mol
CAS号: 32279-04-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C