4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH1216-5GEA
1425
CNY
TCIAH1216-5G
TCIAH1216-1G
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (通过HPLC)
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde
分子式:
C₁₈H₂₈O₃ 分子量: 292,42 g/mol |
CAS号:
124389-14-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |