3-Hydroxyxanthen-9-one ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH1269-5GEA 0 CNY
TCIAH1269-5G TCIAH1269-1G
3-Hydroxyxanthen-9-one ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Hydroxyxanthen-9-one
分子式: C₁₃H₈O₃
分子量: 212,20 g/mol
溶点: 243°C
MDL编号: MFCD00604748
CAS号: 3722-51-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %