1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAH1276-5GEA 2050 CNY
TCIAH1276-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (通过GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
分子式: C₄HF₉O₃S
分子量: 300,09 g/mol
MDL编号: MFCD02093340
CAS号: 156241-41-7
UN号: 1760
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %