2-(羟甲基)苯硼酸环状单酯 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole2-(羟基甲基)苯硼酸半酯
TCIAH1280-1GEA 0 CNY
TCIAH1280-1G TCIAH1280-5G
2-(羟甲基)苯硼酸环状单酯 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-(羟甲基)苯硼酸环状单酯
分子式: C₇H₇BO₂
分子量: 133,94 g/mol
MDL编号: MFCD01075677
CAS号: 5735-41-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C