外-6-羟基托品酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH1289-1GEA
0
CNY
TCIAH1289-1G
外-6-羟基托品酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
外-6-羟基托品酮
分子式:
C₈H₁₃NO₂ 分子量: 155,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00135648 CAS号: 5932-53-6 EINECS: 227-677-7 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |
Specific rotation | -1.0 to +1.0 deg (C=1, water) |