4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH1294-5GEA
0
CNY
TCIAH1294-5G
TCIAH1294-1G
4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (通过GC)
4-Hexyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
分子式:
C₁₆H₂₇BO₂S 分子量: 294,26 g/mol 存储条件: Refrigerator |
CAS号:
883742-29-8 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |