3-己基噻吩-2-硼酸频哪醇酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
2-(3-己基-2-噻吩基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
TCIAH1298-25GEA
0
CNY
TCIAH1298-25G
TCIAH1298-5G
TCIAH1298-1G
3-己基噻吩-2-硼酸频哪醇酯 ≥97.0% (通过GC)
3-己基噻吩-2-硼酸频哪醇酯
分子式:
C₁₆H₂₇BO₂S 分子量: 294,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD11045447 CAS号: 850881-09-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |