N-羟基硫代琥珀酰亚胺 (Sulfo-NHS) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 磺基-NHS羟基-2,5-二氧代吡咯烷-3-磺酸
TCIAH1304-200MGEA 710 CNY
TCIAH1304-200MG TCIAH1304-1G
N-羟基硫代琥珀酰亚胺 (Sulfo-NHS) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
N-羟基硫代琥珀酰亚胺 (Sulfo-NHS)
分子式: C₄H₄NNaO₆S
分子量: 217,13 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00043100
CAS号: 106627-54-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %