1-Hydroxytetraphenylcylclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 四羰基-μ-氢[(1,2,3,4,5-H)-1-羟基-2,3,4,5-四苯基-2,4-环戊二烯-1-yl][(1,2,3,4,5-H)-1-羟基-2,3,4,5-四苯基-2,4-环戊二烯-1-基]二钌2,4-环戊二烯-1-酮 2,3,4,5-四苯基钌络合物Shvo 催化剂
TCIAH1322-100MGEA 0 CNY
TCIAH1322-100MG
1-Hydroxytetraphenylcylclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
1-羟基四苯基-环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯-1-酮)-μ-氢四羰基二钌(II)
分子式: C₆₂H₄₂O₆Ru₂
分子量: 1085,15 g/mol
MDL编号: MFCD03840556
CAS号: 104439-77-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 67.0 to 71.0 %