2-羟基-4-(三氟甲基)嘧啶 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
4-(三氟甲基)-2-羟基嘧啶
, 4-(三氟甲基)-2(1H)-嘧啶酮
TCIAH1328-1GEA
0
CNY
TCIAH1328-1G
TCIAH1328-5G
2-羟基-4-(三氟甲基)嘧啶 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-羟基-4-(三氟甲基)嘧啶
分子式:
C₅H₃F₃N₂O 分子量: 164,09 g/mol |
MDL编号:
MFCD00192529 CAS号: 104048-92-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 217.0 to 221.0 deg-C |