5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAI0156-25MLEA 565 CNY
TCIAI0156-25ML TCIAI0156-500ML
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (通过GC)
5-Isopropyl-m-xylene
分子式: C₁₁H₁₆
沸点: 195°C
MDL编号: MFCD00026405
CAS号: 4706-90-5
UN号: 3295
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %