2-(Isobutylthio)ethanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0264-5MLEA
930
CNY
TCIAI0264-5ML
2-(Isobutylthio)ethanol ≥98.0% (通过GC)
2-(Isobutylthio)ethanol
分子式:
C₆H₁₄OS 分子量: 134,24 g/mol 沸点: 88°C |
MDL编号:
MFCD00014040 CAS号: 42779-10-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |