4-Isopropoxy-2-butanone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAI0283-5MLEA
0
CNY
TCIAI0283-5ML
4-Isopropoxy-2-butanone ≥98.0% (通过GC)
4-Isopropoxy-2-butanone
分子式:
C₇H₁₄O₂ 分子量: 130,19 g/mol 沸点: 75°C |
MDL编号:
MFCD00059358 CAS号: 32541-58-5 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |