4-Isobutoxy-2-butanone ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0286-5MLEA
0
CNY
TCIAI0286-5ML
4-Isobutoxy-2-butanone ≥95.0% (通过GC)
4-Isobutoxy-2-butanone
分子式:
C₈H₁₆O₂ 分子量: 144,21 g/mol 沸点: 181°C |
MDL编号:
MFCD00059348 CAS号: 31576-33-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |