双酚 A 二甲基丙烯酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAI0389-25GEA 0 CNY
TCIAI0389-25G
双酚 A 二甲基丙烯酸酯 ≥98.0% (通过GC)
双酚 A 二甲基丙烯酸酯
分子式: C₂₃H₂₄O₄
分子量: 364,44 g/mol
MDL编号: MFCD00008585
CAS号: 3253-39-2
EINECS: 221-846-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency