3-Buten-1-ylIsothiocyanate ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAI0443-1GEA
0
CNY
TCIAI0443-1G
3-Buten-1-ylIsothiocyanate ≥96.0% (通过GC)
3-Buten-1-ylIsothiocyanate
分子式:
C₅H₇NS 分子量: 113,18 g/mol 沸点: 77°C |
MDL编号:
MFCD00191660 CAS号: 3386-97-8 EINECS: 222-209-8 UN号: 1992 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |