(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0476-5GEA 1025 CNY
TCIAI0476-5G TCIAI0476-25G TCIAI0476-1G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
分子式: C₁₁H₁₇NO
分子量: 179,26 g/mol
MDL编号: MFCD00671548
CAS号: 112211-92-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -73.0 deg (C=1,ethanol)