(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0594-1GEA 470 CNY
TCIAI0594-1G TCIAI0594-5G
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (通过GC)
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
分子式: C₉H₁₅NO₃
分子量: 185,22 g/mol
MDL编号: MFCD00269691
CAS号: 89028-40-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -92.0 deg (neat)