L-(-)-手性肌醇 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0633-200MGEA
0
CNY
TCIAI0633-200MG
L-(-)-手性肌醇 ≥98.0% (通过HPLC)
L-(-)-手性肌醇
分子式:
C₆H₁₂O₆ 分子量: 180,16 g/mol 溶点: 240°C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00799556 CAS号: 551-72-4 EINECS: 209-000-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -60.0 to -70.0 deg (C=1, H2O) |