4-Isopropylpiperidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAI0733-1GEA 0 CNY
TCIAI0733-1G TCIAI0733-5G
4-Isopropylpiperidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Isopropylpiperidine
分子式: C₈H₁₇N
分子量: 127,23 g/mol
沸点: 171°C
MDL编号: MFCD09055342
CAS号: 19678-58-1
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %