5-(Isopropylamino)pentanol ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAI0757-1GEA
410
CNY
TCIAI0757-1G
5-(Isopropylamino)pentanol ≥98.0% (通过滴定分析)
5-(Isopropylamino)pentanol
分子式:
C₈H₁₉NO 分子量: 145,25 g/mol 沸点: 125°C |
MDL编号:
MFCD14708174 CAS号: 40447-21-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |