2-Iodoresorcinol ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAI0788-1GEA 845 CNY
TCIAI0788-5G TCIAI0788-1G
2-Iodoresorcinol ≥97.0% (通过GC)
2-Iodoresorcinol
分子式: C₆H₅IO₂
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD09701440
CAS号: 41046-67-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C