(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAI0795-100MGEA 0 CNY
TCIAI0795-100MG
(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥98.0% (通过GC)
(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
分子式: C₁₇H₃₀N₂O₂
分子量: 294,44 g/mol
MDL编号: MFCD07368371
CAS号: 131833-97-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +112.0 to +123.0 deg (C=1, CHCl3)